product name
4-Amino-1,8-naphthalimide,
forma
solid
pf
360 °C
densidade
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc2C(=O)NC(=O)c3cccc1c23
InChI
1S/C12H8N2O2/c13-9-5-4-8-10-6(9)2-1-3-7(10)11(15)14-12(8)16/h1-5H,13H2,(H,14,15,16)
chave InChI
SSMIFVHARFVINF-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3