Documentos Principais
N7257
Sigma-Aldrich
Naphthol Green B
Technical grade
Sinônimo(s):
Acid Green 1
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H15FeN3Na3O15S3
Número CAS:
Peso molecular:
878.46
Número do índice de cores:
10020
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
powder
λmax
714 nm
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2c(N=O)c(O[Fe](Oc3ccc4cc(ccc4c3N=O)S([O-])(=O)=O)Oc5ccc6cc(ccc6c5N=O)S([O-])(=O)=O)ccc2c1
InChI
1S/3C10H7NO5S.Fe.3Na/c3*12-9-4-1-6-5-7(17(14,15)16)2-3-8(6)10(9)11-13;;;;/h3*1-5,12H,(H,14,15,16);;;;/q;;;+3;3*+1/p-6
chave InChI
JMXROTHPANUTOJ-UHFFFAOYSA-H
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Artigos
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.