N6132
β-Nicotinamide adenine dinucleotide 3′-phosphate reduced form sodium salt
≥90%
Sinônimo(s):
3′-NADPH, 3′-TPNH
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90%
forma
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].NC(=O)C1=CN(C=CC1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(OP(O)(O)=O)C3O)n4cnc5c(N)ncnc45)C(O)C2O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.Na.H/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;
chave InChI
ZQJHSLJFGRIJQN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Outras notas
Atenção
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3