N3162
Anti-NBS1 (Nibrin) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-p95 Protein of the MRE11/RAD50 Complex
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 95 kDa (also recognizes 100 kDa band)
reatividade de espécies
canine, human, rat, chimpanzee
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using Hela cells, fixed with paraformaldehyde/triton
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using MCF7 nuclear extracts
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NBN(4683)
mouse ... Nbn(27354)
rat ... Nbn(85482)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- in immunofluorence
- in immunoblotting
- in immunoprecipitation
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3