N3037
Anti-NBS1 (Nibrin), C-terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 95 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using HeLa cell lysates
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using extracts of 293T cells transfected with recombinant NBS1
western blot: 0.5-1 μg/mL using MCF7 nuclear extracts
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NBN(4683)
mouse ... Nbn(27354)
rat ... Nbn(85482)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade