Documentos Principais
N0186
Sigma-Aldrich
Nourseothricin sulfate
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Sinônimo(s):
ClonNAT, NTC
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 1.685,00
50 MG
R$ 5.058,00
R$ 1.685,00
Previsão de entrega em30 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 1.685,00
50 MG
R$ 5.058,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.76
R$ 1.685,00
Previsão de entrega em30 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Nourseothricin sulfate, suitable for cell culture
fonte biológica
Streptomyces sp.
Nível de qualidade
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Chemical structure: peptidyl nucleoside, aminoglycoside antibiotic. Nourseothricin (NTC) is a mixture of the related compounds streptothricin C, D, E, and F.
Aplicação
Nourseothricin is used as a dominant selection antibiotic for genetically modified bacteria, yeasts, fungi, protozoa and plants.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nourseothricin inhibits biosynthesis and induces miscoding. Resistance to nourseothricin is mediated by the sat1 encoded N-acetyltransferase. Nourseothricin is inactivated by acetylation of the β-amino group of the β-lysin.
Antifungal effective against Candida albicans. Candida species transformed with the gene encoding nourseothricin acetyltransferase (CaNAT1) were resistant to nourseothricin.
Embalagem
10mg, 50mg
Outras notas
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)