Documentos Principais
MTCM7100SD
MTC Bio Microscope Slide Dispense
to hold, 72 slides 25 x 75mm
Sinônimo(s):
cell sieve, slide repository, slide storage
About This Item
Código UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.15
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polycarbonate
Características
to hold 72 slides 25 x 75mm
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
MTC Bio M7100-SD
Descrição geral
Microscope Slide Dispenser for box of 72 standard 25 x 75mm slides, 1/ea
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)