MSP1H
MS PhosphoMix 1 Heavy
Phosphopeptide Standard for MS
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
qualidade
Phosphopeptide Standard for MS
Nível de qualidade
classe(s) química(is) do analito
amino acids, peptides, proteins
embalagem
pkg of 200 pmol total phosphopeptides
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Each of the three phosphopeptides mixes are available in their naturally occurring isotopic abundances (light) or as stable isotope enriched versions (heavy), making the set of products highly amenable to quantitative analyses, allowing users to compare recovery between workflows or techniques.
- Naturally occurring peptide sequences
- Broad range of peptide characteristics
- Complementary product designs
- Available in light and heavy versions
More info and FASTA file
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)