MSKT0003
IA-MS Immunoaffinity Mass Spectrometry Kit - Streptavidin
96 Well Strip Plate with SOLu-Trypsin
Sinônimo(s):
Target protein enrichment and quantification from complex background by mass spectrometry
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
adequação
suitable for mass spectrometry
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Entire workflow including digest completed in under 5 hours, such that samples are injection ready at the end of the work day
- 96-well plate format has potential for automation in a liquid-handling system
- Bead-free system circumvents messy clean-up and eliminates risk of column clogging
- Plate strips allow user to run as many or as few samples as desired
Embalagem
Componentes
SOLu-Trypsin EMS0004-100UG
MS Denaturation Solution EMS00010-10ML
Rapid Trypsin Digestion Buffer EMS0009-30ML
Tris Buffered Saline with TWEEN® 20 (TBST)powder, pH 8.0 T9039
Tris Buffered Saline (TBS) powder, pH 8.0 T6664
EZ-Pierce™ plate seal Z721581-1EA
See datasheet for more information.
Armazenamento e estabilidade
Related Presentation
Informações legais
Somente componentes do kit
- Rapid Trypsin Digestion Buffer 30 mL
- MS Denaturation Solution
Componentes do kit também disponíveis separadamente
- S2577Streptavidin High Capacity Coated Plates, 8 well strip, clear 1 plateSDS
- EMS0004SOLu-Trypsin, recombinant, expressed in Pichia pastoris, Proteomics Grade, liquid 4 ´ 100 mL (1 mg/mL)SDS
- S2577Streptavidin High Capacity Coated Plates, 8 well strip, clear 1 packetSDS
- T6664Tris Buffered Saline, pH 8.0, powderSDS
- Z721581EZ-Pierce™ films, non-sterile, Excel Scientific EZP-100 4 filmsSDS
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
75.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
24 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)