MAK357
Hydroxyproline Assay Kit (Perchlorate-Free)
sufficient for 100 colorimetric tests
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for 100 colorimetric tests
método de detecção
colorimetric
doença(s) relevante(s)
rheumatological diseases; cancer; neurological disorders; cardiovascular diseases
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Características e benefícios
Adequação
Princípio
substituído por
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
87 °C