MAK155
Fluorometric Sphingomyelinase Assay Kit
sufficient for 200 fluorometric tests (red fluorescence)
Sinônimo(s):
Neutral Sphingomyelinase Assay Kit
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for 200 fluorometric tests (red fluorescence)
método de detecção
fluorometric
doença(s) relevante(s)
cancer; rheumatological diseases
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... SMPD2(6610) , SMPD3(55512) , SMPD4(55627)
mouse ... SMPD2(20598) , SMPD3(58994) , SMPD4(77626)
rat ... SMPD2(83537) , SMPD3(94338) , SMPD4(303790)
Descrição geral
Adequação
Princípio
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1