Documentos Principais
E9904
Sigma-Aldrich
Ergtoxin Peptide
>98% (HPLC), lyophilized powder, recombinant, expressed in E. coli
Selecione um tamanho
5 μG
R$ 1.105,00
R$ 1.105,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 μG
R$ 1.105,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
R$ 1.105,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Nome do produto
Ergtoxin from Centruroides noxius (Scorpion), recombinant, expressed in E. coli, >98% (HPLC), lyophilized powder
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
Ensaio
>98% (HPLC)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
apparent mol wt ~4.7 kDa by SDS-PAGE
solubilidade
aqueous buffer: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N%16%15[C@@](O[C@](C%16=O)(NC(=O)[C@H]%19CN([C@@H]%20Cc%21c%22c([nH]c%21)cccc%22C%20=C%19)C)C(C)C)([C@H]%17N(CCC%17)C(=O)[C@@H]%15Cc%18ccccc%18)O.N98[C@@](O[C@](C9=O)(NC(=O)[C@H]%11CN([C@@H]%12Cc%13c%14c([nH]c%13)cccc%14C%12=C%11)C)C(C)C)([C@H]%10N(CCC%10
InChI
1S/C35H39N5O5.C32H41N5O5.C31H39N5O5/c1-20(2)34(37-31(41)23-16-25-24-11-7-12-26-30(24)22(18-36-26)17-27(25)38(3)19-23)33(43)40-28(15-21-9-5-4-6-10-21)32(42)39-14-8-13-29(39)35(40,44)45-34;1-17(2)12-25-29(39)36-11-7-10-26(36)32(41)37(25)30(40)31(42-32,18(3)
chave InChI
QOTUIZVGUVLMNQ-SBJOBWOOSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
A novel ERG1 (KV11.1) K+ channel blocker
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Miguel Corona et al.
FEBS letters, 532(1-2), 121-126 (2002-12-03)
Twenty-three novel sequences similar to Ergtoxin (ErgTx) were obtained by direct sequencing of peptides or deduced from gene cloned using cDNAs of venomous glands of Centruroides (C.) elegans, C. exilicauda, C. gracilis, C. limpidus limpidus, C. noxius and C. sculpturatus.