41698
Atto 488 NHS ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
Atto 488
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
≥90% (degree of coupling)
fabricante/nome comercial
ATTO-TEC GmbH
λ
in methanol: water (1:1) (with 0.1% perchloric acid)
Absorção UV
λ: 501-507 nm Amax
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Strong Absorption.
- High Fluorescence quantum yield.
- High Photostability.
- Excellent water solubility.
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Chromogenic and fluorogenic derivatives are invaluable tools for biochemistry, having numerous applications in enzymology, protein chemistry, immunology and histochemistry.