M8386
α,β-Methyleneadenosine 5′-diphosphate sodium salt
CD73 inhibitor
Sinônimo(s):
AMP-CP
Selecione um tamanho
R$ 1.792,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.792,00
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(=O)CP(O)(O)=O)C(O)C3O
InChI
1S/C11H17N5O9P2.Na.H/c12-9-6-10(14-2-13-9)16(3-15-6)11-8(18)7(17)5(25-11)1-24-27(22,23)4-26(19,20)21;;/h2-3,5,7-8,11,17-18H,1,4H2,(H,22,23)(H2,12,13,14)(H2,19,20,21);;
chave InChI
HEBWZOPLDYDXPJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?