Documentos Principais
M7639
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-2-methyl-3-indoleacetic acid
Sinônimo(s):
2-(5-Methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H13NO3
Número CAS:
Peso molecular:
219.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
pf
161-163 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2[nH]c(C)c(CC(O)=O)c2c1
InChI
1S/C12H13NO3/c1-7-9(6-12(14)15)10-5-8(16-2)3-4-11(10)13-7/h3-5,13H,6H2,1-2H3,(H,14,15)
chave InChI
TXWGINUZLBAKDF-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Milan Soskić et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(13), 4595-4600 (2007-05-08)
The plant hormone, indole-3-acetic acid (IAA), and its ring-substituted derivatives have recently attracted attention as promising pro-drugs in cancer therapy. Here we present relative binding constants to human serum albumin for IAA and 34 of its derivatives, as obtained using