M7195
Anti-MO25 (C-terminus) antibody produced in rabbit
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CAB39, Anti-CGI-66, Anti-Calcium binding protein 39
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~40 kDa
reatividade de espécies
human, mouse (predicted), rat (predicted)
embalagem
antibody small pack of 25 μL
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
western blot: 0.5-1 μg/mL using HEK-293T cells expressing human MO25 and PC12 cell lysates
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CAB39(51719)
mouse ... Cab39(12283)
rat ... Cab39(301574)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)