M6824
gamma-Mangostin
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,3,6,7-Tetrahydroxy-2,8-bis(3,3-dimethylallyl)xanthone, Demethylmangostin, Normangostin
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
off-white to yellow
solubilidade
methanol: 1 mg/mL, colorless to yellow
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC(OC2=CC(O)=C(CC=C(C)C)C(O)=C2C3=O)=C3C(CC=C(C)C)=C1O
InChI
1S/C23H24O6/c1-11(2)5-7-13-15(24)9-18-20(22(13)27)23(28)19-14(8-6-12(3)4)21(26)16(25)10-17(19)29-18/h5-6,9-10,24-27H,7-8H2,1-4H3
chave InChI
VEZXFTKZUMARDU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?