Documentos Principais
PHL89247
Mangostin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
α-Mangostin
Selecione um tamanho
25 MG
R$ 2.682,00
R$ 2.682,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 MG
R$ 2.682,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H26O6
Número CAS:
Peso molecular:
410.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.682,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1c(O)cc2Oc3cc(O)c(C\C=C(\C)C)c(O)c3C(=O)c2c1C\C=C(/C)C
InChI
1S/C24H26O6/c1-12(2)6-8-14-16(25)10-19-21(22(14)27)23(28)20-15(9-7-13(3)4)24(29-5)17(26)11-18(20)30-19/h6-7,10-11,25-27H,8-9H2,1-5H3
chave InChI
GNRIZKKCNOBBMO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Ações bioquímicas/fisiológicas
Xanthone derivative isolated from mangosteen (Garcinia mangostana). Antioxidant and anti-inflammatory.
Xanthone derivative isolated from mangosteen (Garcinia mangostana). Antioxidant and anti-inflammatory. α-mangostin has been shown to induce apoptosis via the mitochondrial pathway, reduce cell proliferation and inhibit tumorigenesis.
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Curcumin ≥94% (curcuminoid content), ≥80% (Curcumin)
Sigma-Aldrich
C7727
Curcumin