M6531
15-Methylpalmitic acid
≥98% (capillary GC)
Sinônimo(s):
15-Methylhexadecanoic acid
Ensaio
≥98% (capillary GC)
forma
powder
grupo funcional
carboxylic acid
tipo de lipídio
saturated FAs
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C17H34O2/c1-16(2)14-12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-15-17(18)19/h16H,3-15H2,1-2H3,(H,18,19)
chave InChI
IIUXHTGBZYEGHI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3