M5449
MKT-077
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
1-Ethyl-2-[[3-ethyl-5-(3-methyl-2(3H)-benzothiazolylidene)-4-oxo-2-thiazolidinylidene]methyl]-pyridinium chloride, FJ-776
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
orange to red
solubilidade
H2O: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C1=C(S/2)C=CC=C1)C2=C3C(N(CC)/C(S\3)=C/C4=[N+](CC)C=CC=C4)=O.[Cl-]
InChI
1S/C21H22N3OS2.ClH/c1-4-23-13-9-8-10-15(23)14-18-24(5-2)20(25)19(27-18)21-22(3)16-11-6-7-12-17(16)26-21;/h6-14H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/b21-19+;
chave InChI
VSKYOTRJSLYFHX-UXJRWBAGSA-M
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3