5.00615
Hsp70 Activator, YM-1
Sinônimo(s):
Hsp70 Activator, YM-1, YM-01, Heat Shock 70 kDa Protein Activator, Hsp70 Chemical Co-Chaperone, YM1, YM01, 2-((Z)-((E)-3-ethyl-5-(3-methylbenzo[d]thiazol-2(3H)-ylidene)-4-oxothiazolidin-2-ylidene)methyl)-1-methylpyridin-1-ium chloride, 2-[3-Ethyl-5-(3-methyl-3H-benzothiazol-2-, YM-01, Heat Shock 70 kDa Protein Activator, Hsp70 Chemical Co-Chaperone, YM1, YM01, 2-((Z)-((E)-3-ethyl-5-(3-methylbenzo[d]thiazol-2(3H)-ylidene)-4-oxothiazolidin-2-ylidene)methyl)-1-methylpyridin-1-ium chloride, 2-[3-Ethyl-5-(3-methyl-3H-benzothiazol-2-y
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
orange-red
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Ações bioquímicas/fisiológicas
HSP70
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Miyata, Y., et al. 2013. ACS Chem. Neurosci.4, 930.
Wang, A.M., et al. 2013. Nat. Chem. Biol.9, 112.
Koren, J. 3rd, et al. 2012. PLoS. One.7, e35566.
Rousaki, A., et al. 2011. J. Mol. Biol.411, 614.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3