This product may be stored at room temperature in the powdered format. The solution stability of this material has not been determined. However, various external sources indicate that prepared solutions are stable up to 1 month when stored tightly sealed in aliquots at -20°C. This information has not been validated.
M5441
Mibefradil dihydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), powder, T-type Ca²⁺ channel blocker
Sinônimo(s):
(1S,2S)-2-[2[[3-(2-Benzimidazolyl)propyl]methylamino]ethyl]-6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-1-isopropyl-2-naphthyl methoxyacetate dihydrochloride hydrate, Ro 40-5967 hydrate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Mibefradil dihydrochloride hydrate, ≥98% (HPLC), powder
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white
solubilidade
H2O: soluble >20 mg/mL
absolute ethanol: insoluble
originador
Roche
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.Cl.COCC(=O)O[C@]3(CCN(C)CCCc1nc2ccccc2[nH]1)CCc4cc(F)ccc4[C@@H]3C(C)C
InChI
1S/C29H38FN3O3.2ClH.H2O/c1-20(2)28-23-12-11-22(30)18-21(23)13-14-29(28,36-27(34)19-35-4)15-17-33(3)16-7-10-26-31-24-8-5-6-9-25(24)32-26;;;/h5-6,8-9,11-12,18,20,28H,7,10,13-17,19H2,1-4H3,(H,31,32);2*1H;1H2/t28-,29-;;;/m0.../s1
chave InChI
IZSWBBGKLWFDOC-YKXHUFBBSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
At what temperature should the compound be stored in powder for? And at what temperature in Solution?
1 answer-