T8941
L-Tryptophan
99.0-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
Sinônimo(s):
(S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, L-α-Amino-3-indolepropionic acid
About This Item
Produtos recomendados
product name
L-Tryptophan, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%
fonte biológica
non-animal source
Agency
USP/NF
meets EP testing specifications
meets JP testing specifications
meets USP testing specifications
linha de produto
BioXtra
Ensaio
99.0-101.0%
forma
powder
qualidade
meets EP, JP, USP testing specifications
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
cor
white to yellow
pf
280-285 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
1 M HCl: 10 mg/mL
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
chave InChI
QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
transformation efficiency