M4436
Greiner high and medium binding 96 well plates
flat bottom clear wells
Sinônimo(s):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well strip plates
Selecione um tamanho
R$ 777,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 777,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Produtos recomendados
Materiais
clear polystyrene
flat bottom clear wells
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt (F-bottom)
embalagem
case of 40
fabricante/nome comercial
Greiner 655001
tamanho
96 wells
volume do poço
382 μL
volume de trabalho do poço
25-340 μL
tipo de ligação
medium binding surface
Outras notas
Adequação
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Assay protocol for the colorimetric detection of Branched Chain Amino Acids (BCAA) in biological samples using the alanine assay kit.
Protocolos
Assay protocol for the colorimetric detection of Hydroxyproline in biological samples using the Hydroxypoline assay kit.
Assay protocol for the colorimetric/fluorometric detection of Alanine in biological samples using the alanine assay kit.