This plate is completely black, including the bottom of the wells.
M9685
Greiner 96 well plates, polypropylene
392 μL/well, flat bottom black polypropylene wells
Sinônimo(s):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
Selecione um tamanho
R$ 2.426,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.426,00
Produtos recomendados
Materiais
black polypropylene
flat bottom black polypropylene wells
polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt (F-bottom)
embalagem
case of 100
fabricante/nome comercial
Greiner 655209
volume máximo
392 μL
tamanho
96 wells
volume de trabalho
370 μL
tipo de ligação
non-treated surface
Outras notas
Adequação
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
Is the flat bottom black or transparent?
1 answer-
Helpful?
-
-
Are the M9685 - Greiner 96 well plates, polypropylene indeed black? The pictures shows a clear/white plate, but the description says: flat bottom black polypropylene wells
1 answer-
The product is black polypropylene well plates with a flat bottom.