Product M4561, Greiner high binding surface, will bind up to 600 ng/cm2 of polar proteins and peptides.
For more information, please view the product on the Griener website: https://shop.gbo.com/products/bioscience/immunology-hla/96-well-elisa-microplates/655061.html?sword_list%5B0%5D=655061&no_cache=1
M4561
Greiner high and medium binding 96 well plates
flat bottom clear wells
Sinônimo(s):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well strip plates
Selecione um tamanho
R$ 1.909,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.909,00
Produtos recomendados
Materiais
clear polystyrene
flat bottom clear wells
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt (F-bottom)
embalagem
case of 40
fabricante/nome comercial
Greiner 655061
tamanho
96 well
volume do poço
382 μL
volume de trabalho do poço
25-340 μL
tipo de ligação
high binding surface
Outras notas
Adequação
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
What is the binding rate of a protein in an ELISA well during the coating step? (Greiner plate ref: 655061).
1 answer-