M5795
Anti-MAP Kinase Kinase (MEK, MAPKK) antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinônimo(s):
Anti-MAPKK, Anti-MEK
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
peso molecular
antigen 45 kDa (MEK1a)
antigen 46 kDa (MEK2)
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
microarray: suitable
western blot: 1:20,000 using rat brain extract and mouse NIH 3T3 fibroblast lysate
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAP2K1(5604) , MAP2K2(5605)
mouse ... Map2k1(26395) , Map2k2(26396)
rat ... Map2k1(170851) , Map2k2(58960)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado