M3699
Methedrone hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Methedrone hydrochloride, 1-(4-Methoxy-phenyl)-2-methylamino-propan-1-one hydrochloride, 4-Methoxymethcathinone hydrochloride, Methoxyephedrone hydrochloride, Methoxyphedrine hydrochloride, PMMC hydrochloride, bk-PMMA hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
controle de medicamentos
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: >20 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C11H15NO2.ClH/c1-8(12-2)11(13)9-4-6-10(14-3)7-5-9;/h4-8,12H,1-3H3;1H
chave InChI
QIJFAKGYWIXUDG-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3