MABC291
Anti-PSMA Antibody, clone 3/A12
clone 3/A12, from mouse
Sinônimo(s):
Glutamate carboxypeptidase 2, Cell growth-inhibiting gene 27 protein, Folate hydrolase 1, Folylpoly-gamma-glutamate carboxypeptidase, FGCP, Glutamate carboxypeptidase II, GCPII, Membrane glutamate carboxypeptidase, mGCP, N-acetylated-alpha-linked acidic
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3/A12, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
activity assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FOLH1(2346)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Immunofluorescence Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected PSMA in LNCaP cells (Elsasser-Beile, U., et al. (2006). Prostate. 66(13):1359-1370.).
Inhibition Assay Analysis (Small-animal PET imaging): A representative lot from an independent laboratory blocked PSMA in mice bearing PSMA-positive C4-2 tumors and negative DU145 tumors (Elsasser-Beile, U., et al. (2009). J Nucl Med. 50(4):606-611.).
Activity Assay Analysis: A representative lot from an independent laboratory was co-internalized with cell adherent PSMA, when PSMA binds to its putative ligand (Liu, J. et al. (2009). Mol Pharm. 6(3):959-970.).
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected PSMA in LNCaP cells.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1