M3561
Greiner 384 well plates, polystyrene
working volume 25 μL, flat bottom white polypropylene copolymer wells
Sinônimo(s):
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
flat bottom white polypropylene copolymer wells
white polystyrene
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
embalagem
case of 40
fabricante/nome comercial
Greiner 784075
volume máximo
28 μL
tamanho
384 wells
volume de trabalho
25 μL
tipo de ligação
medium binding surface