Documentos Principais
M1811
Greiner 384 well plates, polypropylene
120 μL/well, flat bottom black polypropylene wells
Sinônimo(s):
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
Selecione um tamanho
100 EA
R$ 6.461,00
R$ 6.461,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 EA
R$ 6.461,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
R$ 6.461,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Materiais
black polypropylene plate
flat bottom black polypropylene wells
polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
embalagem
case of 100
fabricante/nome comercial
Greiner 781209
volume máximo
152 μL
tamanho
384 wells
volume de trabalho
145 μL
cor
black
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
384W microplate,with an optimal working volume of 15-145 μL; maximum well capacity of 152 μL.
Multiwell plates from Greiner. Standard microplate footprint. Excellent optical properties. DNAse/RNAse free. Non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL.
Appropriate for applications requiring increased chemical resistance or heat stability, e.g. liquid storage or compound libraries in drug screening.
Outras notas
384 well flat (F) solid bottom microplate, rounded square well, no lid, alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm; curvature approx. 150 um.
Adequação
Black plates minimize background fluorescence. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)