A5596
Greiner multiwell plate sealers
EASYseal™ sealing film, transparent, standard adhesive foil on carrier paper
Sinônimo(s):
multiwell plate sealing films, sealing films, sealing tape
Selecione um tamanho
R$ 748,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 748,00
Materiais
PET
polyester film
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 100
fabricante/nome comercial
Greiner 676001
L × C
7.938 cm × 13.1 cm
cor
clear
adequação
suitable for (for coverage/ storage of microplates)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Material:
Foil: Polyethyleneterephtalat (PET)
Glue: Acrylate Solvent
Paper: Silicone-paper KV 75
Aplicação
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)