About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H15N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
241.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
Produtos recomendados
pf
217-219 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N=C1N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?