Merck
Pular para
ACOA-RO
Roche
Acetil-coenzima A
85% (Enzymatic and Absorbance), 2% (lithium)
Sinônimo(s):
Acetil-coenzima A, Acetil CoA
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
10 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 649,00
50 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 2.738,00
200 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 8.553,00
Sobre este item
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
R$ 649,00
Verificar disponibilidade no carrinho
​
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
description
Chemical Formula: C23H35N7O17P3SLi3
assay
85% (Enzymatic and Absorbance)
form
solid
mol wt
Mr 809.6 (acetyl-CoA), Mr 827.4 (acetyl-CoA-Li3)
packaging
pkg of 010 mg (10101893001), pkg of 200 mg (11585371001), pkg of 050 mg (10101907001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
2% (lithium)
storage temp.
2-8°C
General description
Sal trilítio de acetil-coenzima A
Application
A acetil-coenzima A é usada para avaliar a atividade da enzima CAT em extratos celulares usando radioisótopos. A atividade da enzima CAT nos extratos celulares catalisa a transferência de grupos acetila da acetilcoenzima A para o cloranfenicol. Uma série de ensaios foram desenvolvidos para medir a atividade da CAT em extratos celulares. A acetil-coenzima A também foi usada para determinar a atividade da citrato sintase.
Biochem/physiol Actions
A acetil-coenzima A (Ac-CoA) é o produto final da glicólise e participa da via da Ac-CoA, que é uma via metabólica para compostos de carbono. A Ac-CoA é importante na síntese do colesterol. Também participa da biossíntese de ácidos graxos e catabolismo de poliaminas, como a espermicina e a espermidina. Um baixo nível de Ac-CoA leva a uma perda na função das células gliais e neuronais. Corpos cetônicos e triglicerídeos dão origem à Ac-CoA na hidrólise, e isso indiretamente leva ao aumento da acetilação de histonas.
Preparation Note
Solução de trabalho: Solvente ideal: água ou solução aquosa com pH levemente ácido (4 a 5).
Condições de armazenamento (solução de trabalho): -15 ºC a -25 °C
50 mg/ml em tampão fosfato, pH 7, é estável por 3 semanas a -15 ºC a -25 °C. As soluções descongeladas devem ser utilizadas imediatamente.
Other Notes
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
O que está acontecendo?
WGK 1
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)