E9034
Phosphodiesterase 5A1 human
recombinant, expressed in Sf9 cells
Sinônimo(s):
3′,5′-cyclic-GMP phosphodiesterase, PDE 5A1
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in Sf9 cells
Nível de qualidade
Formulário
solution
atividade específica
≥2,000 unit/μg protein
peso molecular
126 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PDE5A(8654)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
propriedades físicas
Definição da unidade
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)