M265
Anti-Glutamate Receptor NMDAR2B (NR2B) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-DEE27, Anti-EIEE27, Anti-GluN2B, Anti-MRD6, Anti-NMDAR2B, Anti-NR2B, Anti-NR3, Anti-hNR3
Selecione um tamanho
R$ 6.490,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 6.490,00
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
antigen 180 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:1,000
immunoprecipitation (IP): 3 μL using 200 μg of rat brain
western blot: 1 μg/mL using 35S-Protein A (with ECL dilutions may be higher)
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GRIN2B(2904)
mouse ... Grin2b(14812)
rat ... Grin2b(24410)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?