AB1557P
Anti-NMDAR2B Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
N-methyl D-aspartate receptor subtype 2B, N-methyl-D-aspartate receptor subunit 2B, N-methyl-D-aspartate receptor subunit 3, glutamate receptor subunit epsilon-2, glutamate receptor. ionotropic, N-methyl D-aspartate 2B, Glutamate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Properties of NMDAR include modulation by glycine, inhibition by Zn2+, voltage dependent Mg2+ blockade and high Ca2+ permeability. The involvement of NMDAR in the CNS has become a focus area for neurodegenerative diseases such as Alzheimer′s disease and also epilepsy and ischemic neuronal cell death.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
1:1,000-1:2,000 dilution of a previous lot was used on immunohistochemistry.
Immunoprecipitation:
3 μL of a previous lot of this antibody (under appropriate conditions) quantitatively immunoprecipitated all NMDAR2B in 200 μg of rat brain.
Western Blot Analysis:
1:100-1:2,000 dilution of a previous lot (NMDAR2B is present in high concentrations in the hippocampus).
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Brain tissue, Rat Purkinje cell dendrites, rat hippocampus lysate, HEK 293 cells expressing NR2B.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1