M2070
Merbarone
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
5-(N-Phenylcarbamoyl)-2-thiobarbituric acid, NSC-336628
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
solubilidade
DMSO: >5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NC(=S)NC(=O)C1C(=O)Nc2ccccc2
InChI
1S/C11H9N3O3S/c15-8(12-6-4-2-1-3-5-6)7-9(16)13-11(18)14-10(7)17/h1-5,7H,(H,12,15)(H2,13,14,16,17,18)
chave InChI
JARCFMKMOFFIGZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Agents reported to activate cellular caspases include chemotherapeutic drugs, TNF receptor agonists, and other enzymes. Inhibitors of apoptosis were the first identified endogenous caspase inhibitors.