M1809
MRS 1523
>98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-Propyl-6-ethyl-5-[(ethylthio)carbonyl]-2 phenyl-4-propyl-3-pyridine carboxylate
Ensaio
>98% (HPLC)
forma
oil
cor
colorless to light brown
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCOC(=O)c1c(CCC)c(C(=O)SCC)c(CC)nc1-c2ccccc2
InChI
1S/C23H29NO3S/c1-5-12-17-19(23(26)28-8-4)18(7-3)24-21(16-13-10-9-11-14-16)20(17)22(25)27-15-6-2/h9-11,13-14H,5-8,12,15H2,1-4H3
chave InChI
UUSHFEVEROROSP-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Adora3(25370)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves