C277
Chloro-IB-MECA
solid, ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Chloro-N6-(3-iodobenzyl)-adenosine-5′-N-methyluronamide, Cl-IB-MECA
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
white
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
CNC(=O)[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(NCc4cccc(I)c4)nc(Cl)nc23
InChI
1S/C18H18ClIN6O4/c1-21-16(29)13-11(27)12(28)17(30-13)26-7-23-10-14(24-18(19)25-15(10)26)22-6-8-3-2-4-9(20)5-8/h2-5,7,11-13,17,27-28H,6H2,1H3,(H,21,29)(H,22,24,25)/t11-,12+,13-,17+/m0/s1
chave InChI
IPSYPUKKXMNCNQ-PFHKOEEOSA-N
Informações sobre genes
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Adora3(25370)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)