MAB1548
Anti-Myosin Antibody, heavy chain β
culture supernatant, clone 5B9 (2C8), Chemicon®
Sinônimo(s):
Anti-CMD1S, Anti-MPD1, Anti-MYHCB, Anti-SPMD, Anti-SPMM
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5B9 (2C8), monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Myh7(29557)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western blot: 1:10
Optimal dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2