Documentos Principais
M1435
Sigma-Aldrich
Microarray Spotting Solution for Silane Coated Slides
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Características e benefícios
Improves spot morphology and DNA binding to the slide resulting in increased hybridization signal.
Outras notas
Optimized spotting solution for use with SigmaScreen™ APS Coated Slides for Microarrays (Product Code S9936).
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)