M1321
Monoclonal Anti-Maltose Binding Protein antibody produced in mouse
clone MBP-17, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-MBP
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MBP-17, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
dot blot: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.05-0.1 μg/mL using purified recombinant MBP.
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- dot blot
- luminometric immunoassay
- enzyme linked immuno sorbent assay (ELISA)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)