A4213
Monoclonal Anti-Maltose Binding Protein−Peroxidase antibody produced in mouse
clone MBP-17, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Maltose Binding Protein, Anti-MBP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MBP-17, monoclonal
Formulário
lyophilized powder
embalagem
vial of 0.5 mL
técnica(s)
western blot: 1:1,000 using purified, recombinant MBP
Isotipo
IgG1
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- dot blot
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Reconstituição
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)