SAB4200082
Monoclonal Anti-Maltose Binding Protein (MBP) antibody produced in rat
1.0 mg/mL, clone MBP 7G4, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti-MBP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MBP 7G4, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~42 kDa
reatividade de espécies
wide range
concentração
1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using MBP recombinant protein
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade