M1014
Methyl 3-amino-3-deoxy-α-D-mannopyranoside hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COC1OC(CO)C(O)C(N)C1O
InChI
1S/C7H15NO5.ClH/c1-12-7-6(11)4(8)5(10)3(2-9)13-7;/h3-7,9-11H,2,8H2,1H3;1H
chave InChI
UMFRURBOSLCTIW-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)