Documentos Principais
766690
Sigma-Aldrich
Methyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside
Sinônimo(s):
Methyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-α-D-galactopyranoside, Methyl alpha-N-acetyl-D-galactosamine
Selecione um tamanho
1 G
R$ 4.288,00
R$ 4.288,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 4.288,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H17NO6
Número CAS:
Peso molecular:
235.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.22
R$ 4.288,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
pf
190-200 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@H]1[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)CO)OC)C(=O)C
InChI
1S/C9H17NO6/c1-4(12)10-6-8(14)7(13)5(3-11)16-9(6)15-2/h5-9,11,13-14H,3H2,1-2H3,(H,10,12)/t5-,6-,7+,8-,9+/m1/s1
chave InChI
ZEVOCXOZYFLVKN-ZEBDFXRSSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)