M0625
Maleic anhydride
95% (may contain up to 5% maleic acid)
Sinônimo(s):
2,5-Furandione
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.4 (vs air)
pressão de vapor
0.16 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
95% (may contain up to 5% maleic acid)
99.02%
forma
solid
temperatura de autoignição
870 °F
Lim. expl.
7.1 %
pb
200 °C (lit.)
pf
51-56 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
chave InChI
FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
217.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
103 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges