A3412
cis-Aconitic acid
≥98%
Sinônimo(s):
cis-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid
Ensaio
≥98%
forma
powder
pf
122 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C\C(=C\C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H6O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h1H,2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b3-1-
chave InChI
GTZCVFVGUGFEME-IWQZZHSRSA-N
Descrição geral
Aplicação
Atenção
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3