Documentos Principais
M043100
Sigma-Aldrich
6-Hexachloro-Fluorescein Phosphoramidite
Sinônimo(s):
6-(4,7,2′,4′,5′,7′-Hexachloro-3′,6′-dipivaloylfluoresceinyl-6-carboxamido)-hexyl-1-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C46H52Cl6N3O10P
Número CAS:
Peso molecular:
1050.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥97% (31P-NMR)
≥97.0% (reversed phase HPLC)
cor
white to off-white, powder
adequação
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for H-NMR
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)N(C(C)C)P(OCCCCCCNC(=O)c1cc(Cl)c2C(=O)OC3(c4cc(Cl)c(OC(=O)C(C)(C)C)c(Cl)c4Oc5c(Cl)c(OC(=O)C(C)(C)C)c(Cl)cc35)c2c1Cl)OCCC#N
InChI
1S/C46H52Cl6N3O10P/c1-23(2)55(24(3)4)66(61-19-15-16-53)60-18-14-12-11-13-17-54-40(56)25-20-28(47)31-32(33(25)50)46(65-41(31)57)26-21-29(48)38(63-42(58)44(5,6)7)34(51)36(26)62-37-27(46)22-30(49)39(35(37)52)64-43(59)45(8,9)10/h20-24H,11-15,17-19H2,1-10H3,(H,54,56)
chave InChI
RDZTYXJTMDFAOO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)